Anti-CYP4A11/22 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BS-5055R
BOSSBS-5055REA 719 EUR InStock
BOSSBS-5055R
Anti-CYP4A11/22 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CYP4A11/22
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité