Anti-DECR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-5056R-A680
BOSSBS-5056R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-5056R-A680
Anti-DECR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Auxiliary enzyme of beta-oxidation. It participates in the metabolism of unsaturated fatty enoyl-CoA esters having double bonds in both even- and odd-numbered positions. catalyses the NADP-dependent reduction of 2,4-dienoyl-CoA to yield trans-3-enoyl-CoA.
Type: Primary
Antigen: DECR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 201-300/335
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité