Anti-ECHS1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-5058R-A750
BOSSBS-5058R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-5058R-A750
Anti-ECHS1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
ECHS1 (Enoyl Coenzyme A hydratase, short chain, 1) catalyses the hydration of 2-trans-enoyl-coenzyme A (CoA) intermediates to L-3-hydroxyacyl-CoAs, in the second step of the mitochondrial fatty acid beta-oxidation pathway.
Type: Primary
Antigen: ECHS1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 111-210/290
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité