Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FADS1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-5060R-A680
BOSSBS-5060R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-5060R-A680
Anti-FADS1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
FADS1 is a component of a lipid metabolic pathway that catalyses biosynthesis of highly unsaturated fatty acids from precursor essential polyunsaturated fatty acids, linoleic acid and alphanlinolenic acid. It catalyses the desaturation of dihomo gamma linoleic acid and eicosatetraenoic acid to generate arachidonic acid and eicosapentaenoic acid respectively.

Type: Primary
Antigen: FADS1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 381-444/444
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité