Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TAAR8 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-5060R-CY3
BOSSBS-5060R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-5060R-CY3
Anti-TAAR8 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
FADS1 is a component of a lipid metabolic pathway that catalyzes biosynthesis of highly unsaturated fatty acids from precursor essential polyunsaturated fatty acids, linoleic acid and alphanlinolenic acid. It catalyzes the desaturation of dihomo gamma linoleic acid and eicosatetraenoic acid to generate arachidonic acid and eicosapentaenoic acid respectively.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TAAR8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité