Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GPR12 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-5067R-A555
BOSSBS-5067R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-5067R-A555
Anti-GPR12 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Hydroxymethylglutaryl-CoA lyase (HMGCL) is found in fibroblasts, liver and lymphoblasts. It has a role in ketogenesis and leucine catabolism. Defects in HMGCL are the cause of 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA lyase deficiency (hydroxymethylglutaricaciduria), an autosomal recessive disease which can lead to hypoglycemia and coma.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HMGCL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité