Anti-HMGCR Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-5068R-CY5
BOSSBS-5068R-CY5EA 915 EUR InStock
BOSSBS-5068R-CY5
Anti-HMGCR Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Transmembrane glycoprotein that is the rate-limiting enzyme in cholesterol biosynthesis as well as in the biosynthesis of nonsterol isoprenoids that are essential for normal cell function including ubiquinone and geranylgeranyl proteins.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: HMGCR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité