Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IDI1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-5073R-CY7
BOSSBS-5073R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-5073R-CY7
Anti-IDI1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
IDI1 is a peroxisomally localized enzyme that catalyzes the interconversion of isopentenyl diphosphate (IPP) to its highly electrophilic isomer, dimethylallyl diphosphate (DMAPP). These are substrates for the reactions that ultimately result in the synthesis of cholesterol. There is reduction in IPP isomerase activity in peroxisomal deficiency diseases such as Zellweger syndrome and neonatal adrenoleukodystrophy.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: IDI1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité