Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Ceramide synthase 2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-5077R-A680
BOSSBS-5077R-A680EA 889 EUR InStock
BOSSBS-5077R-A680
Anti-Ceramide synthase 2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
LASS2 (LAG1 homolog, ceramide synthase 2) has sequence similarity to yeast longevity assurance gene 1. It is thought to be involved in sphingolipid synthesis. Expression of LASS2 is transiently increased during the period of active myelination and is specifically localised to white matter tracts of the brain, including the Schwann cells of sciatic nerves suggesting that LASS2 is important for the synthesis of dihydroceramide used for synthesis of myelin sphingolipids. Expression of LASS2 in hepatocellular carcinoma cell lines suppresses the growth of cancer cells.

Type: Primary
Antigen: Ceramide synthase 2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 201-300/380
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité