Anti-GPRC5C Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Fournisseur: Bioss
BS-5082R-A555
BOSSBS-5082R-A555EA 858 EUR InStock
BOSSBS-5082R-A555
Anti-GPRC5C Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Lass5, or LAG1 longevity assurance homolog 5, is thought to be either a bona fide (dihydro)ceramide synthase or a modulator of its activity. When overexpressed in cells is involved in the production of sphingolipids containing mainly one fatty acid donnor ceramide) in a fumonisin B1-independent manner.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: LASS5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité