Anti-LASS5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-5082R-A750
BOSSBS-5082R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-5082R-A750
Anti-LASS5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Lass5, or LAG1 longevity assurance homolog 5, is thought to be either a bona fide (dihydro)ceramide synthase or a modulator of its activity. When overexpressed in cells is involved in the production of sphingolipids containing mainly one fatty acid donnor ceramide) in a fumonisin B1-independent manner.
Type: Primary
Antigen: LASS5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 101-200/392
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité