Anti-OXCT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Fournisseur: Bioss
BS-5089R-A647
BOSSBS-5089R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-5089R-A647
Anti-OXCT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Key enzyme for ketone body catabolism. Transfers the CoA moiety from succinate to acetoacetate. Formation of the enzyme-CoA intermediate proceeds via an unstable anhydride species formed between the carboxylate groups of the enzyme and substrate.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: OXCT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité