Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-UROD Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-5094R-A350
BOSSBS-5094R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-5094R-A350
Anti-UROD Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
UROD is the fifth enzyme of the heme biosynthetic pathway. This enzyme is responsible for catalyzing the conversion of uroporphyrinogen to coproporphyrinogen through the removal of four carboxymethyl side chains. Mutations and deficiency in this enzyme are known to cause familial porphyria cutanea tarda and hepatoerythropoetic porphyria. Porphyria cutanea tarda is an autosomal dominant disorder characterized by light-sensitive dermatitis and associated with the excretion of large amounts of uroporphyrin in urine. Hepatoerythropoetic porphyria is a form of porphyria cutanae tarda that may also be a manifestation of benign or malignant hepatic tumors.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: UROD
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité