Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HEATR4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-5103R-CY5.5
BOSSBS-5103R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-5103R-CY5.5
Anti-HEATR4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
This protein phosphatase specifically mediates the dephosphorylation of mitochondrial proteins and consequently plays a central role in ATP production. It probably has a preference for proteins phosphorylated on Ser and/or Thr residues compared to phosphorylation on Tyr residues. It is likely to be involved in the regulation of insulin secretion in pancreatic beta cells.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HEATR4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..