Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HEATR4 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-5103R-FITC
BOSSBS-5103R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-5103R-FITC
Anti-HEATR4 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
This protein phosphatase specifically mediates the dephosphorylation of mitochondrial proteins and consequently plays a central role in ATP production. It probably has a preference for proteins phosphorylated on Ser and/or Thr residues compared to phosphorylation on Tyr residues. It is likely to be involved in the regulation of insulin secretion in pancreatic beta cells.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HEATR4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité