Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PRPS1L1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-5105R
BOSSBS-5105REA 719 EUR InStock
BOSSBS-5105R
Anti-PRPS1L1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PRE7 is a subunit of the Yeast proteasome. The yeast proteasome seems to be composed of 14 different subunits which form a highly ordered ring-shaped structure. The proteasome degrades poly-ubiquitinated proteins in the cytoplasm and in the nucleus. It is essential for the regulated turnover of proteins and for the removal of misfolded proteins.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: PRPS1L1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité