Anti-PON1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-5107R-CY5
BOSSBS-5107R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-5107R-CY5
Anti-PON1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Hydrolyzes the toxic metabolites of a variety of organophosphorus insecticides. Capable of hydrolyzing a broad spectrum of organophosphate substrates and lactones, and a number of aromatic carboxylic acid esters. Mediates an enzymatic protection of low density lipoproteins against oxidative modification and the consequent series of events leading to atheroma formation.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: PON1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité