Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MSS1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-5120R-A350
BOSSBS-5120R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-5120R-A350
Anti-MSS1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Proteolytic degradation is critical to the maintenance of appropriate levels of short-lived and regulatory proteins as important and diverse as those involved in cellular metabolism, heat shock and stress response, antigen presentation, modulation of cell surface receptors and ion channels, cell cycle regulation, transcription, and signalling factors. The ubiquitin-proteasome pathway deconstructs most proteins in the eukaryotic cell cytosol and nucleus. Others are degraded via the vacuolar pathway which includes endosomes, lysosomes and the endoplasmic reticulum.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MSS1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité