Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ERp29 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-5121R-A750
BOSSBS-5121R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-5121R-A750
Anti-ERp29 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
This gene encodes a reticuloplasmin, a protein which resides in the lumen of the endoplasmic reticulum (ER). The protein shows sequence similarity to the protein disulfide isomerase family. However, it lacks the thioredoxin motif characteristic of this family, suggesting that this protein does not function as a disulfide isomerase. The protein dimerizes and is thought to play a role in the processing of secretory proteins within the ER. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.

Type: Primary
Antigen: ERp29
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 51-150/261
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat; Sheep

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité