Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KAT2B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-5130R-A680
BOSSBS-5130R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-5130R-A680
Anti-KAT2B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Serine/threonine-protein kinase that acts as a molecular sensor for DNA damage. Involved in DNA non-homologous end joining (NHEJ) required for double-strand break (DSB) repair and V(D)J recombination. Must be bound to DNA to express its catalytic properties. Promotes processing of hairpin DNA structures in V(D)J recombination by activation of the hairpin endonuclease artemis (DCLRE1C). The assembly of the DNA-PK complex at DNA ends is also required for the NHEJ ligation step. Required to protect and align broken ends of DNA. May also act as a scaffold protein to aid the localization of DNA repair proteins to the site of damage. Found at the ends of chromosomes, suggesting a further role in the maintenance of telomeric stability and the prevention of chromosomal end fusion. Also involved in modulation of transcription. Recognises the substrate consensus sequence [ST]-Q. Phosphorylates 'Ser-139' of histone variant H2AX/H2AFX, thereby regulating DNA damage response mechanism. Phosphorylates DCLRE1C, c-Abl/ABL1, histone H1, HSPCA, c-jun/JUN, p53/TP53, PARP1, POU2F1, DHX9, SRF, XRCC1, XRCC1, XRCC4, XRCC5, XRCC6, WRN, MYC and RFA2. Can phosphorylate C1D not only in the presence of linear DNA but also in the presence of supercoiled DNA. Ability to phosphorylate p53/TP53 in the presence of supercoiled DNA is dependent on C1D. Contributes to the determination of the circadian period length by antagonizing phosphorylation of CRY1 'Ser-588' and increasing CRY1 protein stability, most likely through an indirect machanism. Interacts with CRY1 and CRY2; negatively regulates CRY1 phosphorylation.

Type: Primary
Antigen: KAT2B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 451-550/832
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Rat; Others

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité