Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Unrip Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-5132R-FITC
BOSSBS-5132R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-5132R-FITC
Anti-Unrip Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Unrip is part of the SMN complex that plays a role in snRNP assembly in the cytoplasm and pre mRNA splicing in the nucleus. Unrip interacts directly with Gemin 6 and Gemin 7 in the SMN complex. It is associated with the complex in the cytoplasm but not in the nucleus and thus is thought to play a role in it's subcellular localisation.It is a ubiquitously expressed protein that acts as an inhibitor of TGF-beta signaling and an important regulator of cell proliferation. Stable expression of STRAP results in activation of the mitogen-activated protein kinase/extracellular signal-regulated kinase pathway and in down-regulation of the cyclin-dependent kinase inhibitor p21 (Cip1), which results in retinoblastoma protein hyperphosphorylation. Upregulation of STRAP might play a role in tumor development as an early event for colorectal cancers. It is the first component of the U snRNP assembly machinery that associates with SMN complex in a compartment-specific way and plays a crucial role in the intracellular distribution of SMN1.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Unrip
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité