Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BAG2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-5134R-CY7
BOSSBS-5134R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-5134R-CY7
Anti-BAG2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
BAG proteins compete with Hip for binding to the Hsc70/Hsp70 ATPase domain and promote substrate release. All the BAG proteins have an approximately 45-amino acid BAG domain near the C terminus but differ markedly in their N-terminal regions. The predicted BAG2 protein contains 211 amino acids. The BAG domains of BAG1, BAG2, and BAG3 interact specifically with the Hsc70 ATPase domain in vitro and in mammalian cells. All 3 proteins bind with high affinity to the ATPase domain of Hsc70 and inhibit its chaperone activity in a Hip-repressible manner. [provided by RefSeq].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: BAG2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité