Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CREM Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-5135R-CY3
BOSSBS-5135R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-5135R-CY3
Anti-CREM Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
CREM is a a bZIP transcription factor that binds to the cAMP responsive element found in many viral and cellular promoters. It is derived from a multiexonic gene that encodes both activators and antagonists of cAMP-inducible transcription by differential splicing. Splice variants with antagonistic function lack 2 glutamine-rich domains and block cAMP-induced transcription, whereas an isoform that includes these glutamine-rich domains is a transcriptional activator.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CREM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité