Anti-LZTFL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Fournisseur: Bioss
BS-5138R-A555
BOSSBS-5138R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-5138R-A555
Anti-LZTFL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Regulates ciliary localization of the BBSome complex. Together with the BBSome complex, controls SMO ciliary trafficking and contributes to the sonic hedgehog (SHH) pathway regulation. May play a role in neurite outgrowth. May have tumor suppressor function.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: LZTFL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité