Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GABPB1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-5140R
BOSSBS-5140REA 719 EUR InStock
BOSSBS-5140R
Anti-GABPB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene encodes the GA-binding protein transcription factor, beta subunit. This protein forms a tetrameric complex with the alpha subunit, and stimulates transcription of target genes. The encoded protein may be involved in activation of cytochrome oxidase expression and nuclear control of mitochondrial function. The crystal structure of a similar protein in mouse has been resolved as a ternary protein complex. Multiple transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: GABPB2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité