Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TAF12 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-5142R-A750
BOSSBS-5142R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-5142R-A750
Anti-TAF12 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
TAFs are components of the transcription factor IID (TFIID) complex, PCAF histone acetylase complex and TBP free TAFII complex (TFTC). TAFs are predicted to mediate the function of distinct transcriptional activators for a variety of gene promoters and RNA polymerases. TAF12 interacts directly with TBP as well as with TAF2I.

Type: Primary
Antigen: TAF12
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 101-161/161
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité