Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-proBNP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-5144R-A750
BOSSBS-5144R-A750EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-5144R-A750
Anti-proBNP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
This gene is a member of the natriuretic peptide family and encodes a secreted protein which functions as a cardiac hormone. The protein undergoes two cleavage events, one within the cell and a second after secretion into the blood. The protein's biological actions include natriuresis, diuresis, vasorelaxation, inhibition of renin and aldosterone secretion, and a key role in cardiovascular homeostasis. A high concentration of this protein in the bloodstream is indicative of heart failure. Mutations in this gene have been associated with postmenopausal osteoporosis.

Type: Primary
Antigen: proBNP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 41-134/134
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité