Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CBL Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-5147R-HRP
BOSSBS-5147R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-5147R-HRP
Anti-CBL Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
This gene is a proto-oncogene that encodes a RING finger E3 ubiquitin ligase. The encoded protein is one of the enzymes required for targeting substrates for degradation by the proteasome. This protein mediates the transfer of ubiquitin from ubiquitin conjugating enzymes (E2) to specific substrates. This protein also contains an N-terminal phosphotyrosine binding domain that allows it to interact with numerous tyrosine-phosphorylated substrates and target them for proteasome degradation. As such it functions as a negative regulator of many signal transduction pathways. This gene has been found to be mutated or translocated in many cancers including acute myeloid leukaemia. Mutations in this gene are also the cause of Noonan syndrome-like disorder. [provided by RefSeq, Mar 2012]

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: CBL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité