Anti-CDC7 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-5148R-CY5.5
BOSSBS-5148R-CY5.5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-5148R-CY5.5
Anti-CDC7 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Seems to phosphorylate critical substrates that regulate the G1/S phase transition and/or DNA replication. Can phosphorylates MCM2 and MCM3.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CDC7
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité