Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PPP1R14A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-5149R-A555
BOSSBS-5149R-A555EA 858 EUR InStock
BOSSBS-5149R-A555
Anti-PPP1R14A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
The protein encoded by this gene belongs to the protein phosphatase 1 (PP1) inhibitor family. This protein is an inhibitor of smooth muscle myosin phosphatase, and has higher inhibitory activity when phosphorylated. Inhibition of myosin phosphatase leads to increased myosin phosphorylation and enhanced smooth muscle contraction. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been noted for this gene. [provided by RefSeq, Sep 2011]

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PPP1R14A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité