Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PPP1R14A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-5149R-CY3
BOSSBS-5149R-CY3EA 900 EUR InStock
BOSSBS-5149R-CY3
Anti-PPP1R14A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
The protein encoded by this gene belongs to the protein phosphatase 1 (PP1) inhibitor family. This protein is an inhibitor of smooth muscle myosin phosphatase, and has higher inhibitory activity when phosphorylated. Inhibition of myosin phosphatase leads to increased myosin phosphorylation and enhanced smooth muscle contraction. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been noted for this gene. [provided by RefSeq, Sep 2011]

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PPP1R14A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
More Product Information
Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..