Anti-ACR Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Fournisseur: Bioss
BS-5151R-A647
BOSSBS-5151R-A647EA 915 EUR InStock
BOSSBS-5151R-A647
Anti-ACR Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Acrosin is the major protease of mammalian spermatozoa. It is a serine protease of trypsin-like cleavage specificity, it is synthesized in a zymogen form, proacrosin and stored in the acrosome.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: ACR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité