Anti-LSP1 Ser252 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-5156R-A750
BOSSBS-5156R-A750EA 921 EUR InStock
BOSSBS-5156R-A750
Anti-LSP1 Ser252 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
May play a role in mediating neutrophil activation and chemotaxis.
Type: Primary
Antigen: LSP1 Ser252
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité