Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Fast skeletal Myosin Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-5159R
BOSSBS-5159REA 719 EUR InStock
BOSSBS-5159R
Anti-Fast skeletal Myosin Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Myosin is a highly conserved, ubiquitously expressed protein that interacts with Actin to generate the force for cellular movements. Conventional Myosins are hexameric proteins consisting of two heavy chain subunits, a pair of non-phosphorylatable light chain subunits and a pair of phosphorylatable light chain subunits. Three general classes of Myosin have been cloned: smooth muscle Myosins, striated muscle Myosins and non-muscle Myosins . Contractile activity in smooth muscle is regulated by the calcium/calmodulin-dependent phosphorylation of Myosin light chain (MLC) by Myosin light chain kinase. Myosin heavy chains, which are encoded by the MYH gene family, contain Actin-activated ATPase activity which generates the motor function of Myosin. Myosin heavy chains were initially isolated from a human fetal skeletal muscle and are the major determinant in the speed of contraction of skeletal muscle. Various isoforms of myosin heavy chains are differentially expressed depending on the functional activity of the muscle.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: Fast skeletal Myosin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité