Anti-CAPZA1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-5161R-CY5
BOSSBS-5161R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-5161R-CY5
Anti-CAPZA1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
F-actin-capping proteins bind in a Ca(2+)-independent manner to the fast growing ends of actin filaments (barbed end) thereby blocking the exchange of subunits at these ends. Unlike other capping proteins (such as gelsolin and severin), these proteins do not sever actin filaments.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CAPZA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité