Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AADACL1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-5162R
BOSSBS-5162REA 691 EUR InStock
BOSSBS-5162R
Anti-AADACL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The assembly of very-low-density lipoproteins (VLDLs) in the secretory apparatus of the hepatocyte relies on the mobilization of triacylglycerol (TAG) from the cytosolic pool by lipolysis and re-esterification. However, some of the re-esterified TAG products are returned to the cytosolic pool in the liver, which protects vulnerable body tissues from excess lipotoxic non-esterified fatty acids in the plasma. Some of the lipases involved in this process include arylacetamide deacetylase (AADAC) and its related proteins AADACL1 and AADACL2. AADAC, a single pass type II membrane protein of the endoplasmic reticulum, is expressed in hepatocytes, intestinal mucosal cells, pancreas and adrenal gland. It plays an important role in the metabolic activation of arylamine substrates to ultimate carcinogens. AADACL1 hydrolyzes the metabolic intermediate 2-acetyl monoalkylglycerol, and its inactivation results in disruption of ether lipid metabolism in cancer cells and impaired cell migration and tumor growth.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: AADACL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité