Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-APBB1 Ser347 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-5166R-A750
BOSSBS-5166R-A750EA 921 EUR InStock
BOSSBS-5166R-A750
Anti-APBB1 Ser347 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The protein encoded by this gene is a member of the Fe65 protein family. It is an adaptor protein localised in the nucleus. It interacts with the Alzheimer's disease amyloid precursor protein (APP), transcription factor CP2/LSF/LBP1 and the low-density lipoprotein receptor-related protein. APP functions as a cytosolic anchoring site that can prevent the gene product's nuclear translocation. This encoded protein could play an important role in the pathogenesis of Alzheimer's disease. It is thought to regulate transcription. Also it is observed to block cell cycle progression by downregulating thymidylate synthase expression. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene.

Type: Primary
Antigen: APBB1 Ser347
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité