Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTPRA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-5179R-A647
BOSSBS-5179R-A647EA 922 EUR InStock
BOSSBS-5179R-A647
Anti-PTPRA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Vital cellular functions such as cell proliferation and signal transduction are regulated in part by the balance between the activities of protein tyrosine kinases (PTK) and protein tyrosine phosphatases (PTPs). The protein contains a 121 residue extracellular domain, a single transmembrane segment, and 2 tandem intracytoplasmic catalytic domains. The PTP alpha protein is ubiquitously expressed and may play a fundamental role in the physiology of all cells.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PTPRA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité