Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AXL Tyr698+Tyr702+Tyr703 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-5181R-A680
BOSSBS-5181R-A680EA 921 EUR InStock
BOSSBS-5181R-A680
Anti-AXL Tyr698+Tyr702+Tyr703 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
The protein encoded by this gene is a member of the receptor tyrosine kinase subfamily. Although it is similar to other receptor tyrosine kinases, the Axl protein represents a unique structure of the extracellular region that juxtaposes IgL and FNIII repeats. It transduces signals from the extracellular matrix into the cytoplasm by binding growth factors such as vitamin K dependent protein growth arrest specific gene 6. It is involved in the stimulation of cell proliferation. This receptor can also mediate cell aggregation by homophilic binding. Axl is a chronic myelogenous leukaemia associated oncogene and also associated with colon cancer and melanoma.The Axl gene is evolutionarily conserved between vertebrate species. This gene has two different alternatively spliced transcript variants (AXL1 and AXL2).

Type: Primary
Antigen: AXL Tyr698+Tyr702+Tyr703
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité