Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AXL Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-5181R-CY5.5
BOSSBS-5181R-CY5.5EA 922 EUR InStock
BOSSBS-5181R-CY5.5
Anti-AXL Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
The protein encoded by this gene is a member of the receptor tyrosine kinase subfamily. Although it is similar to other receptor tyrosine kinases, the Axl protein represents a unique structure of the extracellular region that juxtaposes IgL and FNIII repeats. It transduces signals from the extracellular matrix into the cytoplasm by binding growth factors such as vitamin K dependent protein growth arrest specific gene 6. It is involved in the stimulation of cell proliferation. This receptor can also mediate cell aggregation by homophilic binding. Axl is a chronic myelogenous leukemia associated oncogene and also associated with colon cancer and melanoma.The Axl gene is evolutionarily conserved between vertebrate species. This gene has two different alternatively spliced transcript variants (AXL1 and AXL2).

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: AXL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité