Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AKT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-5182R-CY5
BOSSBS-5182R-CY5EA 895 EUR InStock
BOSSBS-5182R-CY5
Anti-AKT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
AKT, also known as protein kinase B (PKB), is a 57 kDa serine/threonine protein kinase. There are three mammalian isoforms of Akt: AKT1 (PKB alpha), AKT2 (PKB beta) and AKT3 (PKB gamma) with AKT2 and AKT3 being approximately 82% identical with the AKT1 isoform. Each isoform has a pleckstrin homology (PH)domain, a kinase domain and a carboxy terminal regulatory domain. AKT was originally cloned from the retrovirus AKT8, and is a key regulator of many signal transduction pathways. Its tight control over cell proliferation and cell viability are manifold; overexpression or inappropriate activation of AKT has been seen in many types of cancer. AKT mediates many of the downstream events of phosphatidylinositol 3 kinase (a lipid kinase activated by growth factors, cytokines and insulin). PI3 kinase recruits AKT to the membrane, where it is activated by PDK1 phosphorylation. Once phosphorylated, AKT dissociates from the membrane and phosphorylates targets in the cytoplasm and the cell nucleus.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: AKT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité