Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ATF4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-5190R
BOSSBS-5190REA 684 EUR InStock
BOSSBS-5190R
Anti-ATF4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ATF4 is a transcription factor that was originally identified as a widely expressed mammalian DNA binding protein that could bind a tax-responsive enhancer element in the LTR of HTLV1. The encoded protein was also isolated and characterized as the cAMP-response element binding protein 2 (CREB2). The protein encoded by this gene belongs to a family of DNA-binding proteins that includes the AP1 family of transcription factors, cAMP-response element binding proteins (CREBs) and CREB-like proteins. These transcription factors share a leucine zipper region that is involved in protein-protein interactions, located C-terminal to a stretch of basic amino acids that functions as a DNA binding domain (referenced from Entrez gene).

  • WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: ATF4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité