Anti-ATG9A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-5199R-CY5.5
BOSSBS-5199R-CY5.5EA 922 EUR InStock
BOSSBS-5199R-CY5.5
Anti-ATG9A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Involved in autophagy and cytoplasm to vacuole transport (Cvt) vesicle formation. Plays a key role in the organization of the preautophagosomal structure/phagophore assembly site (PAS), the nucleating site for formation of the sequestering vesicle. Cycles between a juxta-nuclear trans-Golgi network compartment and late endosomes. Nutrient starvation induces accumulation on autophagosomes. Starvation-dependent trafficking requires ULK1, ATG13 and SUPT20H.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: ATG9A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité