Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BACE Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-5215R-CY5.5
BOSSBS-5215R-CY5.5EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-5215R-CY5.5
Anti-BACE Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Cerebral deposition of amyloid beta peptide is an early and critical feature of Alzheimer's disease. Amyloid beta peptide is generated by proteolytic cleavage of amyloid precursor protein(APP) by two proteases, one of which is the protein encoded by this gene. The encoded protein, a member of the peptidase A1 protein family, is a type I integral membrane glycoprotein and aspartic protease that is found mainly in the Golgi. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene. [provided by RefSeq].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: BACE
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité