Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Wee1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-5218R-CY7
BOSSBS-5218R-CY7EA 886 EUR InStock
BOSSBS-5218R-CY7
Anti-Wee1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Acts as a negative regulator of entry into mitosis (G2 to M transition) by protecting the nucleus from cytoplasmically activated cyclin B1-complexed CDK1 before the onset of mitosis by mediating phosphorylation of CDK1 on 'Tyr-15'. Specifically phosphorylates and inactivates cyclin B1-complexed CDK1 reaching a maximum during G2 phase and a minimum as cells enter M phase. Phosphorylation of cyclin B1-CDK1 occurs exclusively on 'Tyr-15' and phosphorylation of monomeric CDK1 does not occur. Its activity increases during S and G2 phases and decreases at M phase when it is hyperphosphorylated. A correlated decrease in protein level occurs at M/G1 phase, probably due to its degradation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Wee1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité