Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BRIP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-5226R-CY5
BOSSBS-5226R-CY5EA 922 EUR InStock
BOSSBS-5226R-CY5
Anti-BRIP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
DNA-dependent ATPase and 5' to 3' DNA helicase required for the maintenance of chromosomal stability. Acts late in the Fanconi anemia pathway, after FANCD2 ubiquitination. Involved in the repair of DNA double-strand breaks by homologous recombination in a manner that depends on its association with BRCA1.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: BRIP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité