Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BID Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-5231R-A555
BOSSBS-5231R-A555EA 922 EUR InStock
BOSSBS-5231R-A555
Anti-BID Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Bid, a BH3 domain containing proapoptotic Bcl2 family member, is localized in the cytosolic fraction of cells as an inactive precursor. Its active form is generated upon proteolytic cleavage by caspase 8 in the Fas signaling pathway. Cleaved Bid translocates to mitochondria and releases its potent proapoptotic activity, which in turn induces cytochrome c release and mitochondrial damage. The cytochrome c releasing activity of Bid was antagonized by Bcl2. Mutation in the SH3 domain can diminish the cytochrome c releasing activity. In animal model studies, Bid deficient mice are found resistant to the lethal effects of death factor signals relayed through Fas.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: BID
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité