Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDKN1B Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-5236R
BOSSBS-5236REA 737 EUR InStock
BOSSBS-5236R
Anti-CDKN1B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Cell cycle progression is regulated by cyclins and their cognate Cdks. p27 KIP 1 is a cell cycle regulatory mitotic inhibitor of cdk activity. p27 KIP 1 is a candidate tumor suppressor gene, and has been proposed to function as a possible mediator of TGF beta induced G1 arrest. p27 KIP 1 is up regulated in response to antimitogenic stimuli. The increased protein expression of p27 results in cellular arrest by binding to cyclin/Cdk complexes such as cyclin D1/Cdk4. p27 Kip1 is regulated by phosphorylation on serine 10 (S10) and threonine 187 (T187). Phosphorylation by CDK2 on T187 results in ubiquitylation and degradation of p27 Kip 1; while phosphorylation by hKIS on S10 signals the nuclear export to the cytoplasm.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: CDKN1B
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité