Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDKN1A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-5239R-A488
BOSSBS-5239R-A488EA 922 EUR InStock
BOSSBS-5239R-A488
Anti-CDKN1A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
This gene encodes a potent cyclin-dependent kinase inhibitor. The encoded protein binds to and inhibits the activity of cyclin-CDK2 or -CDK4 complexes, and thus functions as a regulator of cell cycle progression at G1. The expression of this gene is tightly controlled by the tumor suppressor protein p53, through which this protein mediates the p53-dependent cell cycle G1 phase arrest in response to a variety of stress stimuli. This protein can interact with proliferating cell nuclear antigen (PCNA), a DNA polymerase accessory factor, and plays a regulatory role in S phase DNA replication and DNA damage repair. This protein was reported to be specifically cleaved by CASP3-like caspases, which thus leads to a dramatic activation of CDK2, and may be instrumental in the execution of apoptosis following caspase activation. Two alternatively spliced variants, which encode an identical protein, have been reported. Two families of cyclin dependent kinase inhibitors (CKIs) have been identified. The p21WAF1/Cip1 family inhibits all kinases involved in the G1/S transition. The p16INK4a family inhibits Cdk4 and Cdk6 specifically.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CDKN1A
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité