Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CASP6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-5240R-CY5
BOSSBS-5240R-CY5EA 922 EUR InStock
BOSSBS-5240R-CY5
Anti-CASP6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Caspase-6 is involved in the activation cascade of caspases responsible for apoptosis execution. Cleaves poly(ADP-ribose) polymerase in vitro, as well as lamins. Overexpression promotes programmed cell death. Subunit is compose of heterodimer of a18 kDa (p18) and a 11 kDa (p11) subunit. Subcellular location at cytoplasmic. Cleavages by CPP32, caspase-8 or -10 generate the two active subunits. It belongs to the peptidase C14 family.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CASP6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité